Principaux documents
64833
Supelco
Piège en ligne pour barboteur avec pas de vis de 20 mm
1 EA
91,50 €
91,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
91,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
91,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 1
Technique(s)
active air sampling: suitable
Longueur
152 mm (6 in.)
Diam. du bouchon
20 mm
Volume de l'impacteur
15 mL
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
Barboteur Midget fileté - filetage de 20mm, verre fritté. Avec flacon de 22ml.