Principaux documents
28522-U
Supelco
Module "Purge and Trap"/Humidificateur pour système ATIS
1 EA
760,00 €
760,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
760,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
760,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
Un module annexe est prévu pour purger des échantillons aqueux directement sur des tubes d′adsorbant, à température ambiante. Ce module peut également être utilisé pour générer un flux dynamique humide de gaz porteur pour la surcharge de standards de calibration. Le module de purge and trap comprend la verrerie de purge and trap et un régulateur de débit annexe permettant à l′utilisateur de régler un débit séparé de gaz humide indépendemment du débit de séchage. Le module de purge and trap accepte les flacons à vis standard de 22ml afin de simplifier votre préparation d′échantillon.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable