64835-U
Bulleur Midget standard
reservoir volume 25 mL
Synonyme(s) :
Barboteur/bulleur
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fritted stem glass bubbler
Joint
joint ST/NS reservoir
Agence
NIOSH 3503,3506,3507,3510,3511,3512,3514,3515,3516,3518,5502,5512,6402,7904
OSHA 10,18,23,ID-104,ID-108,ID-101,ID-202
Description
marked intervals 5 mL
Conditionnement
pkg of 1 ea
Technique(s)
active air sampling: suitable
Longueur du réservoir × longueur totale
152 mm (6 in.) × 186 mm (7.3 in.)
Volume du réservoir
25 mL
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Catégories apparentées
Description générale
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)