Principaux documents
64803-U
Supelco
Ampoule à décanter
glass stopcock plug
, size 250 mL
Synonyme(s) :
AMPOULE A DECANTER, 250ML, AVEC ROBINET EN VERRE, UNITE
1 EA
125,00 €
125,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
125,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.21
125,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Taille
22 (stopper)
4 (stopcock)
250 mL
Application(s)
food and beverages
Description générale
Robinet en verre ou en Téflon de type Squibb.