Principaux documents
64806
Supelco
Ampoule à décanter
PTFE stopcock, size 2000 mL
Synonyme(s) :
AMPOULE A DECANTER DE 2000ML AVEC ROBINET EN PTFE, A L UNITE
1 EA
361,00 €
361,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
361,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
361,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE stopcock
Taille
38 (stopper)
6 (stopcock)
2000 mL
Application(s)
food and beverages
Catégories apparentées
Description générale
Robinet en verre ou en Téflon de type Squibb.