59356-U
Discovery® Cyano (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
Cyano Bonded Phase Column
About This Item
Produits recommandés
product name
Colonne de HPLC Discovery® Cyano, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L10
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
4.5% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
200 m2/g
Couverture de surface
3.5 μmol/m2
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
Groupe de la matrice active
cyano phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
180 Å
operating pH range
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Faible hydrophobicité pour l'élution rapide des analytes hydrophobes
- Forme excellente des pics avec rétention des analytes fortement basiques
- Rétention des analytes polaires
- Sélectivité unique
- Rétention sensiblement réduite par rapport à C18 (nécessite généralement une phase mobile organique à plus faible %)
- Séparations LC-MS stables à faible diffusion
- Compatible avec les phases organiques très aqueuses
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?