59352-U
Discovery® C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
514,00 €
About This Item
514,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC Discovery® C8, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
7.5% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Superficie
200 m2/g
Couverture de surface
3.4 μmol/m2
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
180 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
• Excellente reproductibilité
• Séparations plus rapide des analytes fortement hydrophobes que les colonnes C18
• Stable, pas de relargage pour séparations LC/MS
• Formes de pics exceptionnelles pour les composés acides et basiques
Compatible avec les phases mobiles aqueuses à teneur en organique faible ou élevée
Informations légales
Colonne de garde
Produit(s) apparenté(s)
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered