Principaux documents
59194C30
Supelco
SUPELCOSIL ABZ+Plus (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
1 EA
972,00 €
972,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
972,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
972,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Colonne HPLC SUPELCOSIL ABZ+Plus, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L60
Gamme de produits
SUPELCOSIL
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
12.0% carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 3 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
amide, alkyl phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
120 Å
Plage de pH
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Les colonnes SUPELCOSIL ABZ+Plus offrent à la fois un grand niveau de désactivation et une sélectivité unique. Les particules de silice désactivée, d′une distribution granulométrique très étroite, assurent une grande efficacité avec une faible contre-pression. Après les réactions de fixation et de postsilanisation, la phase ABZ+Plus protège efficacement les groupes silanol n'ayant pas réagi sur la silice, les empêchant ainsi d′interagir avec la plupart des analytes. Elle procure également des pics symétriques, quelle que soit la fonctionnalité des analytes. Cette phase vous permet également d′utiliser des tampons de faible force ionique, sans avoir besoin d′ajouter un modificateur suppresseur d′ions. La phase ABZ+Plus vous permet d′utiliser des phases mobiles simples pour l′analyse des composés les plus difficiles, à savoir les acides, les composés fortement basiques et les zwittérions.
Conforme au type L60 de l′USP.
Caractéristiques et avantages
• Grande efficacité avec les analytes polaires, non polaires et chargés
• Pics symétriques pour les composés les plus réactifs
• Sélectivité unique pour les composé polaires et chargés
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Zhongping John Lin et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 37(4), 757-762 (2005-03-31)
A highly sensitive method was developed and validated for determining the free fraction of flunarizine in human plasma. Equilibrium dialysis was used for the separation of free (unbound) drug and liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) was used for quantitation. Post-dialysis
Tânia M G Almeida et al.
Chemistry & biodiversity, 2(12), 1691-1700 (2006-12-29)
Absorption, distribution, metabolism, and excretion (ADME) properties are of invaluable importance to a bioactive compound. Permeation process is one of the most widely studied by many different techniques. Among them, reversed-phase liquid chromatography (RP-LC) is proving to be of great
Hoang Anh Nguyen et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 810(1), 77-83 (2004-09-11)
Liquid chromatography with a column-switching technique was developed for simultaneous direct quantification of levofloxacin, gatifloxacin and moxifloxacin in human serum. Serum samples were injected on a LiChroCART 4-4 pre-column (PC) filled with a LiChrospher 100 RP-18, 5 microm where fluoroquinolones
Nasser E Bastani et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 23(18), 2885-2890 (2009-08-12)
F2-isoprostanes are a family of prostaglandin F2-like compounds that are formed by free-radical-catalyzed peroxidation of arachidonic acid. Several F2-isoprostanes, but in particular 8-epi PGF(2alpha), are widely used as oxidative stress biomarkers. An analytical method based on liquid chromatography with negative
P Chaimbault et al.
Journal of chromatography. A, 855(1), 191-202 (1999-10-09)
A qualitative determination of 20 underivatized proteinic amino acids by LC-MS is reported. The need for chromatographic separation before mass spectrometry determination is demonstrated based on the study of several amino acid pairs which have some similar characteristics. Two suitable