PHL89286
(−)-α-Thujone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(1S,4R)-1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one
231,00 €
About This Item
231,00 €
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (GC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Densité
0.914 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m1/s1
Clé InChI
USMNOWBWPHYOEA-MRTMQBJTSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup