Principaux documents
58997C30
Supelco
SUPELCOSIL LC-SCX (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
Colonne HPLC SUPELCOSIL LC-SCX, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L52
Gamme de produits
SUPELCOSIL
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 3 mm
Superficie
170 m2/g
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
sulfonic acid, propyl- phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Plage de pH
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Les colonnes échangeuses de cations Supelcosil LC-SCX présentent des groupements acides propylsulfoniques fortement acides et sont employées pour la séparation des cations. Pour contrôler la rétention et la sélectivité, ajustez le pH, la force ionique et la concentration en solvant organique.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Jie Zhao et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 33(15), 1853-1855 (2008-11-15)
To developed a method for the determination of thiabendazole residues in barbary wolfberry fruit by ion exchange chromatography (IEC) with fluorescence detection. The samples were extracted with 0.1% H3PO4. Chromatographic analysis was performed on a Supelcosil LC-SCX (4.6 mm x