Principaux documents
58858
Supelco
SUPELCOSIL LC-318 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Colonne HPLC SUPELCOSIL LC-318, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L1
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Ampleur du marquage
6.0% carbon loading
Paramètres
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
300 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
C Petrelli et al.
The Italian journal of biochemistry, 41(3), 170-182 (1992-05-01)
A low molecular factor showing high specific activity in the control DNA of transcription in vitro was isolated from aqueous ultrafiltered calf pineal gland extracts. The active factor was purified by means of Gel filtration on Sephadex G-25 and G-10