Principaux documents
58453
Supelco
Débulleur pour solvant de phase mobile avec support
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Description
universal design with bracket
Description générale
La présence de bulles dans la phase mobile entraîne une réduction du débit de la pompe et un mauvais fonctionnement des clapets anti-retour. Le dégazeur pour phase mobile élimine les bulles qui pourraient rentrer dans la pompe. Les bulles de la phase mobile entrante montent dans le dégazeur en déplaçant un volume égal de liquide du réservoir vers la pompe. Si nécessaire, il suffit d′enlever le bouchon pour remplir le réservoir - l′interface gaz/liquide est visible à travers la paroi. Adapté aux tubes en Téflon de DI 1,5 mm et 3,0 mm utilisés avec les pompes Waters et les autres pompes de HPLC courantes. Construction en KEL-F, Téflon et acier inoxydable 316.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis