58377
SUPELCOSIL™ LC-PCN (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
COLONNE HPLC MTO-SUPELCOSIL™ LC-PCN 5UM 15CMX4.6MM
About This Item
Produits recommandés
product name
Colonne HPLC SUPELCOSIL™ LC-PCN, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L10
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL™
Ampleur du marquage
4% carbon loading
Paramètres
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.5 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Groupe de la matrice active
cyano phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?