58060-U
Membranes filtrantes Nylon 66
pore size 0.20 μm, diam. 47 mm, pkg of 50
Synonyme(s) :
MEMBRANES NYLON 66 0,2UM (par 50)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Nylon 66
Conditionnement
pkg of 50
Diamètre
47 mm
Dimension de pores
0.20 μm
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Identifiez et corrigez les problèmes couramment rencontrés en chromatographie liquide haute performance (HPLC), afin de restaurer les performances de votre colonne.