57677
Frittés pour filtre de précolonne Isolation Technologies
frit diam. 3 mm
Synonyme(s) :
Fritté de remplacement, 3 mm, pour filtre de précolonne IT (par 10)
49,60 €
About This Item
49,60 €
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel IT frit
Conditionnement
pkg of 10 ea
Diam. du fritté
3 mm
Dimension de pores
0.5 μm
Compatibilité
for use with Isolation Technology Precolumn Filter (57675-U)
Description générale
- In-line installation.
- High capacity inlet filter, with 0.5 μm stainless steel frit.
- Minimizes dead volume and band broadening, to prevent loss of column efficiency while protecting the column.
- Includes two each of tubing, nut, and ferrules.
Articles
Identifiez et corrigez les problèmes couramment rencontrés en chromatographie liquide haute performance (HPLC), afin de restaurer les performances de votre colonne.