Principaux documents
56724
Tube capillaire en acier inoxydable de 1/16"
L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.010 in.
1 EA
35,00 €
35,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
35,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32119290
35,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
L × D.E. × D.I.
1.0 m × 1/16 in. × 0.010 in.
Couleur
blue band
Description générale
En acier inoxydable 316, DE 1/16 in.. Un de chaque. Les 5 cm, 10 cm et 20 cm de long sont droites, les autres dimensions sont enroulées.
Stainless steel 1/16 in. (L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.010 in.) capillary tubing may be used to connect the column to the detector compartment in capillary gas chromatographic setup for the determination of position isomers of the methyl branched fatty acid methyl esters.[1]
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
The Determination of the Position Isomers of the Methyl Branched Fatty Acid Methyl Esters by Capillary GC/MS.
Apon BMJ and Nicolaides N
Journal of Chromatographic Science, 13(10), 467-473 (1975)