Principaux documents
57162-U
Supelco
Portoir de collecte pour extracteur sous vide Preppy
for use with 15 mL (21 mm OD x 70 mm H) or 20 mL (28 mm OD x 61 mm H) vials.
Synonyme(s) :
PORTOIR POUR FLACONS DE 15 & 20ML POUR Preppy12 POSITIONS
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.21
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 15 mL (21 mm OD x 70 mm H) or 20 mL (28 mm OD x 61 mm H) vials.
Application
Flacons de 15mL compatibles avec ce produit: Réf. 27159, 27008, 27014-U. Flacons de 20mL compatibles avec ce produit: Réf. Z190527, 190523-1PAK.