Principaux documents
57272
Supelco
Échantillonneur grand volume Visiprep
for use with 12, 20, or 60mL SPE tubes (includes 3 adapters)
1 EA
308,00 €
308,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 EA
308,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
308,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 12, 20, or 60mL SPE tubes (includes 3 adapters)
technique used for transfers 3 large volume samples
Description générale
Pour transfert continu sans manipulation d′échantillons liquides multiples
L′échantillonneur grand volume Visiprep vous permet de transférer des échantillons de faible viscosité de n′importe quel conteneur vers des tubes d′extraction sur phase solide classique installés sur un extracteur sous vide.
Deux échantillonneurs sont disponibles Un échantillonneur présente trois adaptateurs compatibles avec des tubes de SPE de 12mL, 20mL ou 60mL. Vous devrez utiliser trois de ces échantillonneurs pour faire l′extraction simultanée de 12 échantillons sur un système Visiprep 12 positions. L′autre échantillonneur est composé de quatre adaptateurs pour tubes de SPE de 3mL ou 6mL. Trois échantillonneurs sont nécessaires pour l′extraction simultanée de 12 échantillons.
Les échantillonneurs sont composés de tube en PTFE de 1/8" avec un raccord à vis à l′une des extrémités et un poids en acier inoxydable à l′autre bout. Pour utiliser les échantillonneurs, placer la partie lestée dans le fond du réservoir contenant l′échantillon. Inserrer l′adaptateur dans le tube de SPE pré-conditionné sur votre système Visiprep. Mettez le vide et ouvrez les vannes de contrôle de débit, l′échantillon passe alors sur le tube de SPE. Le débit de l′échantillon à travers chaque tube peut être réglé de façon indépendante en utilisant les vannes de contrôle du débit. Les raccords à vis et les tubes en PTFE sur les échantillonneurs possèdent un code couleur pour une identification plus facile.
S′adapte également sur les système Preppy SPE
Note:L′échantillonneur à grand volume Visiprep ne peut être utilisé qu′avec des tubes de SPE en polypropylène. Vous devez équiper de façon alternée les vannes de votre système avec des systèmes de contrôle du débit à longue tige si vous souhaitez travailler avec des tubes de SPE de 12mL, 20mL ou 60mL.
Informations légales
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC