57127-U
Tube SPE Supelclean™ ENVI-Carb™
bed wt. 1 g, volume 12 mL, pk of 20
Synonyme(s) :
Carbon SPE cartdige, 12 mL
239,00 €
About This Item
239,00 €
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene tube
Gamme de produits
Supelclean™
Composition
bed wt., 1 g
Conditionnement
pk of 20
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
100 m2/g
Volume
12 mL
Groupe de la matrice active
carbon phase
Taille des particules
120-400 mesh
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
Mécanisme de rétention: phase inverse
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses (potable, souterraine ou usée)
• Affinité extrême pour les composés organiques polaires et non polaires des matrices aussi bien polaires que non polaires lors d•une utilisation en conditions de phase inverse
• Surface carbonée formée de structures hexagonales interconnectées et formant des couches
• La nature non poreuse du carbone permet des opérations rapides, l•adsorption ne nécessitant pas une diffusion à l•intérieur des pores du support
• Des laboratoires indépendants ont trouvé l•ENVI-Carb extrêmement utile pour une préparation d•échantillon rapide d•environ 200 pesticides provenant de diverses matrices telles les eaux souterraines, les fruits et les végétaux
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.