57036
Aiguilles-guide solvant de rechange pour extracteur sous vide Visiprep™ ( compris avec les réf. 57030-U et 57250-U)
for use with standard, 12- and 24-port models (optional use with 57030-U & 57250-U), stainless steel, pk of 12
Synonyme(s) :
AIGUILLES GUIDE EN ACIER INOX., BTE DE 12
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Conditionnement
pk of 12
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with standard, 12- and 24-port models (optional use with 57030-U & 57250-U)
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)