568503-U
Discovery® HS C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC Discovery® HS C18, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
20% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 2.1 mm
Superficie
300 m2/g
Couverture de surface
3.2 μmol/m2
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Caractéristiques et avantages
- Stables, faible relargage pour applications LC-MS
- Changement d′échelle de l′analytique à la préparative
- Haute stabilité pour assurer une excellente reproductibilité d′injection à injection et de lot à lot
- Hydrophobicité plus élevée pour une meilleure résolution des analytes difficiles
Contenu apparenté
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.