Principaux documents
568230-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm
1 EA
2 110,00 €
2 110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
2 110,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
2 110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Colonne HPLC Discovery® BIO C18 à larges pores, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
9.2% Carbon loading
Paramètres
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 10 mm
Superficie
100 m2/g
Couverture de surface
3.6 μmol/m2
Matrice
silica particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
300 Å
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Les cartes peptidiques générées en RP-HPLC donnent des informations fiables sur la structure des protéines, et leur stabilité. Pour être efficaces, les colonnes HPLC de phase inverse doivent être capables de séparer une grande quantité des peptides contenus dans l′échantillon. Plus de peptides seront détectables, plus l′information sera interessante. Les Discovery BIO Wide Pore C18 donnent des résolutions exceptionnelles des cartes peptidiques issues de digestion trypsique. Les améliorations de la silice et de la chimie de greffage de la gamme Discovery BIO Wide Pore augmentent la résolution par des améliorations de l′efficacité et de la symétrie des pics. De
plus, la possibilité d′analyser des peptides sans ajout de TFA dans la phase mobile permet une amélioration notable du signal en LC/MS.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.