25467
PLOT - Carboxen-1010
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm
Synonyme(s) :
Colonne PLOT Carboxen-1010, 30 m x 0,53 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Agence
ASTM® D3612-96
Description
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Fabricant/nom de marque
Carboxen®
Paramètres
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Épaisseur moyenne
30 μm
df
30 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.53 mm
Groupe de la matrice active
Carbon molecular sieve phase
Application(s)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
Type de colonne
capillary PLOT
Catégories apparentées
Description générale
USP Code: None
Phase:
- Carbon molecular sieve
- Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
Autres remarques
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?