Principaux documents
23884
Régulateur de pression en ligne
Ultra-High Purity version (outlet pressure 0-100 psi, 1/8 in. stainless steel fittings)
1 EA
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Compatibilité
Air, H2, N2, Ar, He
Description générale
Détendeurs en-ligne : pression réglée au point d′utilisation. Ils sont conçus pour être installés en aval d′un détendeur de bouteille. La pression d′entrée dans nos régulateurs de pression en ligne ne doit pas dépasser 400 psig ; la pression de sortie varie en fonction de chaque détendeur.
Application
Air, H2, N2, Ar, He