Principaux documents
56716
Tube capillaire en acier inoxydable de 1/16"
L × O.D. × I.D. 30 cm × 1/16 in. × 0.007 in.
1 EA
24,30 €
24,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
24,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32119290
24,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
L × D.E. × D.I.
30 cm × 1/16 in. × 0.007 in.
Couleur
black band
Description générale
En acier inoxydable 316, DE 1/16 in.. Un de chaque. Les 5 cm, 10 cm et 20 cm de long sont droites, les autres dimensions sont enroulées.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis