Principaux documents
56700-U
Supelco
Ferrules
1/4-28 Upchurch for 1/16 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut), ferrule only
10 EA
17,10 €
17,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
17,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
17,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
Tefzel®
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Upchurch Scientific, Inc P-200X
Raccords
1/4-28 Upchurch for 1/16 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut)
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2