55437-U
Supel™ QuE
PSA Tube, pack of 50 ea, suitable for EN 15662:2008 per BS, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Synonyme(s) :
QuEChERS
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene tube
Agence
suitable for BS EN 15662:2008
Gamme de produits
Supel™
Composition
magnesium sulfate, 900 mg
Supelclean™ PSA, 150 mg (Cat. No. 52738-U)
Conditionnement
pack of 50 ea
Technique(s)
QuEChERS: suitable
Volume du tube à centrifuger
15 mL , Shaker Compatible
Groupe de la matrice active
PSA phase
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with most QuEChERS shakers
Description générale
Selon cette méthode, des échantillons de produits agricoles et alimentaires sont d'abord extraits avec un solvant miscible à l'eau (par exemple, l'acétonitrile) en présence de grandes quantités de sels (par exemple, le chlorure de sodium et le sulfate de magnésium) et/ou d'agents tampons (par exemple, le citrate) pour induire la séparation des phases liquides et stabiliser les pesticides respectivement labiles en milieu acide et en milieu basique. Après agitation et centrifugation, une aliquote de la phase organique est soumise à une nouvelle purification par SPE. En SPE dispersive, à la différence des techniques de purification sur tubes SPE classiques, des produits pour SPE en vrac (Supelclean PSA, ENVI-Carb et/ou Discovery DSC-18, par exemple) sont mélangés à l'extrait pour faciliter la purification. Une fois l'échantillon purifié, le mélange est centrifugé et le surnageant résultant peut être soit analysé directement, soit soumis à des traitements secondaires avant analyse.
Supelco propose une gamme de flacons et de tubes à centrifuger contenant des quantités prédéterminées de sels et de sorbants pour SPE afin de répondre aux configurations des méthodes les plus courantes.
Adéquation
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
La méthode QuEChERS simplifie la purification des échantillons en vue de l'analyse des pesticides contenus dans les échantillons agro-alimentaires et agricoles.
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.