Principaux documents
55439-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
PSA/C18 Tube (Shaker Compatible), pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Synonyme(s) :
QuEChERS
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
Nom du produit
Supel QuE, PSA/C18 Tube (Shaker Compatible), pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Matériaux
polypropylene tube
Niveau de qualité
Agence
suitable for BS EN 15662:2008
Gamme de produits
Supel
Composition
Discovery® DSC-18, 150 mg (Cat. No. 52600-U)
Magnesium Sulfate, 900 mg
Supelclean PSA, 150 mg (Cat. No. 52738-U)
Conditionnement
pk of 50
Technique(s)
QuEChERS: suitable
Volume du tube à centrifuger
15 mL , Shaker Compatible
Groupe de la matrice active
C18 phase
PSA phase
Application(s)
food and beverages
Description générale
La SPE dispersive (dSPE), souvent appelée "méthode QuEChERS" (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe), est une technique de préparation d'échantillons moderne qui est de plus en plus prisée dans le domaine de l'analyse multirésidus de pesticides sur les produits agroalimentaires.
Selon cette méthode, des échantillons de produits agricoles et alimentaires sont d'abord extraits avec un solvant miscible à l'eau (par exemple, l'acétonitrile) en présence de grandes quantités de sels (par exemple, le chlorure de sodium et le sulfate de magnésium) et/ou d'agents tampons (par exemple, le citrate) pour induire la séparation des phases liquides et stabiliser les pesticides respectivement labiles en milieu acide et en milieu basique. Après agitation et centrifugation, une aliquote de la phase organique est soumise à une nouvelle purification par SPE. En SPE dispersive, à la différence des techniques de purification sur tubes SPE classiques, des produits pour SPE en vrac (Supelclean PSA, ENVI-Carb et/ou Discovery DSC-18, par exemple) sont mélangés à l'extrait pour faciliter la purification. Une fois l'échantillon purifié, le mélange est centrifugé et le surnageant résultant peut être soit analysé directement, soit soumis à des traitements secondaires avant analyse.
Supelco propose une gamme de flacons et de tubes à centrifuger contenant des quantités prédéterminées de sels et de sorbants pour SPE afin de répondre aux configurations des méthodes les plus courantes.
Compatibilité
Compatible with most QuEChERS shakers.
Adéquation
Suitable for food/agricultural samples of higher fat content. Ideal for clean up of 6 mL extract after initial food extraction and phase partitioning.
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Steven J Lehotay et al.
Journal of chromatography. A, 1217(16), 2548-2560 (2010-02-11)
This article describes the comparison of different versions of an easy, rapid and low-cost sample preparation approach for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables by concurrent use of gas and liquid chromatography (GC and LC) coupled to
Lijun Han et al.
Analytica chimica acta, 827, 40-46 (2014-05-17)
A new method of sample preparation was developed and is reported for the first time. The approach combines in-vial filtration with dispersive solid-phase extraction (d-SPE) in a fast and convenient cleanup of QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe)
M Picot Groz et al.
The Science of the total environment, 493, 162-169 (2014-06-20)
The UV filters and musk fragrances have come into focus because these compounds are contained and increasingly used not only in sunscreen products but also in many products of daily use, such as cosmetics, skin creams, plastics or varnish. In
Yelena Sapozhnikova et al.
Analytica chimica acta, 758, 80-92 (2012-12-19)
A multi-class, multi-residue method for the analysis of 13 novel flame retardants, 18 representative pesticides, 14 polychlorinated biphenyl (PCB) congeners, 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and 7 polybrominated diphenyl ether (PBDE) congeners in catfish muscle was developed and evaluated using
Maria Teresa Salles Trevisan et al.
Journal of chromatography. A, 1512, 98-106 (2017-07-20)
An analytical method using a quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) procedure for multi-residue determination of 52 pesticides in coffee leaf extractshas been developed and validated according to SANTE/11945/2015 guidelines. Different sorbent combinations for dispersive solid phase extraction
Contenu apparenté
La méthode QuEChERS simplifie la purification des échantillons en vue de l'analyse des pesticides contenus dans les échantillons agro-alimentaires et agricoles.
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.