Principaux documents
54039-U
Supelco
SPE tube
10%AGNO3/44%H2SO4/SI, volume 12mL
Synonyme(s) :
12mL 10% silver nitrate/44% sulfuric acid SPE tube
1 PKG
611,00 €
611,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 PKG
611,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
611,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Nom du produit
12mL 10%AGNO3/44%H2SO4/SI SPE Tube, pk of 20 ea
Conditionnement
pk of 20 ea
Niveau de qualité
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
Health hazardCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable