Documents
53225-U
Supelco
SupelMIP® SPE - Bêta agonistes
bed wt. 25 mg, volume 3 mL, pk of 50
Synonyme(s) :
MIP SPE (molecular imprinted) Beta-agonist cartridge tube
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
polypropylene tube
Gamme de produits
SupelMIP®
Composition
bed wt., 25 mg
Conditionnement
pk of 50
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
3 mL
Groupe de la matrice active
SupelMIP® phase
Description générale
Les phases de SPE SupelMIP ont été mises au point par MIP Technologies AB, un des chefs de file et pionnier commercial des polymères à empreinte moléculaire (MIP, molecular imprinted polymers) pour les séparations à l′échelle du procédé, la chromatographie analytique et la préparation des échantillons.
La famille de produits SupelMIP SPE comprend des polymères hautement réticulés qui ont été modifiés pour permettre l′extraction d′un seul analyte d′intérêt ou d′une classe d′analytes structurellement apparentés, avec un niveau extrêmement élevé de sélectivité. La sélectivité est introduite au cours de la synthèse des MIP : une molécule modèle, conçue pour imiter l′analyte, guide la formation de cavités ou d′empreintes spécifiques, qui sont stériquement et chimiquement complémentaires à l′analyte d′intérêt.
En construisant le site d′empreinte avec soin, par des méthodes de modélisation moléculaire, de conception expérimentale ou de criblage, les cavités de liaison peuvent être modifiées pour fournir plusieurs points d′interaction avec le ou les analytes d′intérêt. Cela permet d′obtenir une interaction plus forte entre la phase solide et le ou les analytes. Ainsi, des conditions de lavage plus strictes sont tolérables dans la méthodologie de SPE, ce qui produit des extraits plus purs. Comme la sélectivité de l′extraction est sensiblement améliorée, le bruit de fond est réduit, ce qui permet aux analystes d′abaisser les limites de détection.
Rendez-vous sur le site www.sigma-aldrich.com/supelmip pour en savoir plus.
Application
Une phase MIP sélective de classe pour l′extraction à multiples résidus des bêta agonistes dans les tissus, l′urine et les autres liquides biologiques
SupelMIP - Bêta-agonistes a été mis au point pour l′extraction sélective d′une vaste gamme de bêta agonistes, comme le brombutérol, le clenbutérol, le formotérol, l′isoxsuprine, le mapentérol, la ractopamine, la ritodine, le salbutamol, le salmétérol, la terbutaline, le tulobutérol, le zilpatérol et d′autres encore. La cartouche SupelMIP permet d′obtenir une excellente reproductibilité pour la surveillance de cette classe courante de médicaments souvent utilisés de façon illicite. La capacité de charge est supérieure à celle des colonnes d′immunoaffinité et la détection par spectroscopie de masse est recommandée pour garantir la validité en médecine légale. Des protocoles d′extraction détaillés sont inclus avec le produit.
Caractéristiques et avantages
  • SPE hautement sélective pour l′analyse des traces dans les matrices complexes.
  • Permet d′atteindre des limites de détection plus basses
  • Permet de gagner du temps et de réduire sensiblement les coûts
  • Meilleure compatibilité avec la MS
Informations légales
SupelMIP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
200.3 °F
Point d'éclair (°C)
93.5 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
SupelMIP SPE is based on molecularly imprinted polymer (MIP) technology. Each SupelMIP phase offers tailor-made selectivity for the extraction of trace analytes in complex matrixes.