1.08028
Formaldehyde Test Kit, colorimetric
0.1-1.5 mg/L (HCHO), MQuant®
Synonyme(s) :
Formaldehyde Visual Test Kit
257,00 €
Date d'expédition estimée le14 mai 2025Détails
About This Item
257,00 €
Date d'expédition estimée le14 mai 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Formaldehyde Test, colorimetric, 0.1-1.5 mg/L (HCHO), for use with MCOLORTEST®
Gamme de produits
MColortest®
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
formaldehyde
Plage de mesure
0.1-1.5 mg/L (HCHO)
Compatibilité
for use with MCOLORTEST®
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
The test can be used in
- Disinfectant and rinsing solutions (e. g. laundries)
- Aqueous solutions
- Process water
- Electroplating wastewater
- Food after appropriate sample pretreatment
Method
Formaldehyde reacts with 4-amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole to form a purple-red tetrazine. The formaldehyde concentration is measured semiquantitatively by allocating the color to a value on a reference scale.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Protocoles
Preparation of a standard solution for Formaldehyde