Principaux documents
52615-U
Supelco
Tubes de SPE Discovery® DSC-18Lt
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
30 EA
235,00 €
235,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
30 EA
235,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
235,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
polypropylene tube
Niveau de qualité
Caractéristiques
endcapped
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pk of 30
Ampleur du marquage
11% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) bonding
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
70 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Mécanisme de rétention: phase inverse
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses (fluides biologiques, eau)
  • Greffage monomérique, octadécyl (11 %C), end-cappé
  • Rétention améliorée pour les molécules moyennement polaires et hydrophobes
  • Utilisées pour éluer de grosses molécules hydrophobes qui seraient trop retenues sur DSC-18
  • Offre l′opportunité de différencier des métabolites de médicaments dans les applications en bio-analyse
  • Utiliser cette phase moins rétentive pour le relargage rapide de composés hydrophobes en utilisant des solvants organiques plus faibles ou avec de plus faibles volumes
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.