Principaux documents
52603-U
Supelco
Tube SPE Discovery® DSC-18
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Synonyme(s) :
C18 SPE cartridge tube
54 EA
235,00 €
235,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
54 EA
235,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
235,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
PE frit (20 μm)
polypropylene
Niveau de qualité
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pk of 54
Ampleur du marquage
18% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
3 mL
Matrice
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
70 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Mécanisme de rétention: Phase inverse
Compatibilité avec les matrices: Solutions aqueuses (fluides biologiques, eau)
  • Greffage ploymérique, octadecyl (18 %C), end-cappé
  • Haut taux de greffage de 18 %C pour accroître la capcité de liaison et atteindre de plus grand taux de récupération
  • La phase la moins sélective : retient les analytes les plus organiques des matrices aqueuses
  • Peut également être employée pour le déssalage des matrices aqueuses
  • Utile pour extraire des analytes de structures diverses du même échantillon
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chatchai Phoomak et al.
Molecular oncology, 13(2), 338-357 (2018-11-18)
O-GlcNAcylation is a key post-translational modification that modifies the functions of proteins. Associations between O-GlcNAcylation, shorter survival of cholangiocarcinoma (CCA) patients, and increased migration/invasion of CCA cell lines have been reported. However, the specific O-GlcNAcylated proteins (OGPs) that participate in
Stanislaw Deja et al.
Metabolic engineering, 59, 1-14 (2020-01-01)
Computational models based on the metabolism of stable isotope tracers can yield valuable insight into the metabolic basis of disease. The complexity of these models is limited by the number of tracers and the ability to characterize tracer labeling in
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC
Questions
  1. 吸着量の参考になる情報あれば、よろしくお願いします。
    1 answer
    1. The capacity of this 3mL SPE tube, containing 500mg of packing, is 25-100mg. The adsorption capacity and yield vary widely, depending on the analyte(s) and sample matrix.
      More information about analyte adsorption capacity can be found on page four of the SPE brochure, please see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/217/318/solid-phase-extraction-products-brochure-br3075en-ms.pdf