Principaux documents
52579-U
Supelco
Tube SPE Supelclean PSA
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Synonyme(s) :
PSA SPE cartridge tube, 6 mL
30 EA
211,00 €
211,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
30 EA
211,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
211,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Niveau de qualité
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pk of 30
Ampleur du marquage
8.4% C loading
3.3% N loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
500 m2/g
Volume
6 mL
Couverture de surface
surface coverage 2.35 μmol/m2
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Groupe de la matrice active
ethylenediamine-N-propy bonding, polymerically bonded
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
70 Å pore size
pKa  
(1) 10.1, (2) 10.9
Capacité
0.98-1.05 meq/g capacity
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
ion exchange
normal phase
Description générale
Mécanisme de rétention: Phase normale et échange d′anions
Compatibilité avec les matrices: solutions organiques ou aqueuses
• Greffage polymérique, phase éthylènediamine-N-propyl contenant à la fois des amines primaires et secondaires
• Un échangeur d′anions faible avec des pKa de 10,1 et 10,9
• Semblable aux phases aminopropyl de SPE (NH2) en terme de sélectivité, mais avec une capacité supérieure liée à la présence de l′amine secondaire (0.98-1.05 meq/g)
• Adaptée à l′élimination des composants de la matrice (acides gras, acides organiques, pigments polaires, et sucres lors de l′analyse multi-résidus de pesticides en agroalimentaire
• Montre moins d′effets de matrice lors de l′analyse GC des produits alimentaires
• Pureté supérieure testée en GC-FID et GC-MS
• Nature bidentale du ligand adaptée à la chélation
Informations légales
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
respiratory tract irritation
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocoles
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.