Principaux documents
54335-U
Supelco
Tube SPE Supelclean LC-Si
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
Synonyme(s) :
Silica SPE cartidge, 6 mL
30 EA
561,00 €
561,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
30 EA
561,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
561,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
PTFE frit
glass hardware
Gamme de produits
Supelclean
Composition
bed wt., 1 g
Conditionnement
pk of 30
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
475 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Groupe de la matrice active
silica bonding
Taille des particules
45 μm
Dimension de pores
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Description générale
Supelclean LC-Si SPE tube (glass hardware, PTFE frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30) is commonly used in environmental analysis to reduce leachables from PP hardware and PE frits.
Informations légales
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable