52465
Ethylene glycol dimethacrylate
analytical standard, contains ~0.01% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Synonyme(s) :
1,2-Ethanediol dimethacrylate, Ethylene dimethacrylate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 21.1 °C)
Essai
≥97.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Contient
~0.01% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1,453-1.455
n20/D 1.454 (lit.)
pb
98-100 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
Clé InChI
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - Pensky-Martens closed cup