480797
Ethylene glycol diacrylate
90%, technical grade, cross-linking reagent polymerization reactions, acrylate
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, Ethylene diacrylate, Ethylene glycol dipropenoate
About This Item
Produits recommandés
product name
Ethylene glycol diacrylate, 90%, technical grade
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
Point d'ébullition
66-68 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Extrémité Ω
acrylate
Extrémité α
acrylate
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=CC(=O)OCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Clé InChI
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup