Principaux documents
52003
Supelco
Hexamethylenediamine
analytical standard
Synonyme(s) :
1,6-Diaminohexane, 1,6-Hexanediamine, HMDA
About This Item
Formule linéaire :
NH2(CH2)6NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.20
Beilstein:
1098307
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4 (vs air)
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
6.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
Pf
40-45 °C
42-45 °C (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
Clé InChI
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup