41008
Éthylènediamine
analytical standard
Synonyme(s) :
1,2-diaminoéthane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.8% (GC)
Température d'inflammation spontanée
716 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
16 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.456
n20/D 1.4565 (lit.)
Point d'ébullition
118 °C (lit.)
Pf
8.5 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble at
Densité
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
Clé InChI
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?