509736
Seringues SGE pour système automatique PerkinElmer®
volume 5 μL, 5F-PE-0.47, needle size 26 ga, needle L 70 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
26 ga
Description
color (lime)
liquid syringe, fixed needle
Caractéristiques
needle type LTN (fixed)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 001953
L de l'aiguille
70 mm
Volume
5 μL