Principaux documents
509531
Seringues avec vanne à aiguille amovible
volume 100 μL, 100R-V-GT, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
1 EA
159,00 €
159,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
159,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
159,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
23 ga
Description
needle valve in hub
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 005279
Aiguille, L × D.E.
50 mm × 0.63 mm
Volume
100 μL
Description générale
  • SGE Syringes with Removable Needle Valve, Model: 100R-V-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Feature an interference fit between the plunger tip and the barrel, which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.