506516
Methanolic H2SO4
10 % (v/v) in methanol, for GC derivatization
Synonyme(s) :
Acide sulfurique solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for GC derivatization
Description
Esterification reagent
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
Conditionnement
pkg of 6 × 5 mL
box of 6 ampules (5mL each)
Concentration
10 % (v/v) in methanol
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)