Principaux documents
506419
Supelco
Gazole de référence ASTM® D2887
analytical standard
Synonyme(s) :
RGO
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Agence
ASTM® D2887,D7169
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Adéquation
suitable for
Application(s)
petroleum
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Description générale
This sample is a petroleum fraction having a boiling range from 250 °F to 850 °F, evaluated in round-robin studies by the ASTM. Use this sample and the supplied ASTM boiling range consensus values to evaluate system performance.
Application
ASTM® D2887 reference gas oil has been used as a standard in the analysis of fossil-fuel liquid in order to quantitatively measure aliphatic, aromatic and polar compounds classes using normal phase high performance liquid chromatography method (HPLC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F
Point d'éclair (°C)
22 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Hydrocarbon class analysis of coal-derived liquids using high performance liquid chromatography
Padlo.MD, et al.
Fuel Processing Technology, 49, 247-258 (1996)