The maximum recommended operating pressure is 400 bar.
50501321
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
801,00 €
About This Item
801,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC Discovery® RP-AmideC16, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Agence
suitable for USP L60
Niveau de qualité
Caractéristiques
endcapped
Ampleur du marquage
11% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Superficie
200 m2/g
Couverture de surface
2.6 μmol/m2
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical base material
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
180 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- Excellentes rétention et résolution des composés polaires
- Sélectivité unique comparée aux C18
- Efficacité et forme des pics excellentes
- Moins hydrophobe que les colonnes C18
- Compatible avec des phases mobiles 100% aqueuses
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Déjà en possession de ce produit ?
-
what is its pressure range? (bar)