4S8743
EPA 610 Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Mixture
certified reference material, in methanol: methylene chloride (1:1) (varied)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Agence
EPA 610,IP-7,TO-13
NIOSH 5506,5515
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
in methanol: methylene chloride (1:1) (varied)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Produits recommandés
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C