Principaux documents
48559
Supelco
Di-n-butyl phthalate
analytical standard, ampule of 5000 mg
Synonyme(s) :
Dibutyl phthalate, DBP, Phthalate de n-butyle
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.34
Numéro Beilstein :
1914064
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
9.6 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 147 °C)
Température d'inflammation spontanée
756 °F
Limite d'explosivité
0.47 %, 236 °F
Conditionnement
ampule of 5000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
Point d'ébullition
340 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
Clé InChI
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Esr1(13982)
Application
Plastifiant
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
367.7 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
186.5 °C - open cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Huamin Qiu et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 75, 123-129 (2012-12-19)
A microflow chemiluminescence (CL) sensor for determination of dibutyl phthalate (DBP) based on magnetic molecularly imprinted polymer (MMIP) as recognition element was fabricated. Briefly, a hydrophilic molecularly imprinted polymer layer was produced at the surface of Fe₃O₄@SiO₂ magnetic nanoparticles (MNPs)
Harpreet Bhatia et al.
Environmental toxicology and chemistry, 32(10), 2335-2344 (2013-06-14)
Di-n-butyl phthalate (DnBP) is an industrial pollutant with antiandrogenic effects reported in male mammals and fish. Little research has been done on the endocrine effects of DnBP in female fish. The present study investigated the changes in ovarian histology and
I Shiue
European journal of neurology, 20(4), 728-731 (2012-09-13)
Associations between plastic-associated chemicals, such as bisphenol A, and cardiovascular disease have begun to emerge in the current century. However, the relationship between urine phthalates and risk of stroke is unclear. It was aimed to study the relationship between urine
Susan Y Euling et al.
Toxicology and applied pharmacology, 271(3), 324-335 (2013-03-30)
An approach for evaluating and integrating genomic data in chemical risk assessment was developed based on the lessons learned from performing a case study for the chemical dibutyl phthalate. A case study prototype approach was first developed in accordance with
Jun Wu et al.
Applied microbiology and biotechnology, 97(6), 2483-2491 (2012-06-26)
A dibutyl phthalate (DBP) transforming bacterium, strain M673, was isolated and identified as Acinetobacter sp. This strain could not grow on dialkyl phthalates, including dimethyl, diethyl, dipropyl, dibutyl, dipentyl, dihexyl, di(2-ethylhexyl), di-n-octyl, and dinonyl phthalate, but suspensions of cells could