48498
2-Chloroisopropyl ether
analytical standard
Synonyme(s) :
Éther bis(2-chloroisopropylique)
457,00 €
About This Item
457,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 100 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(CCl)OC(C)CCl
InChI
1S/C6H12Cl2O/c1-5(3-7)9-6(2)4-8/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
QCFYJCYNJLBDRT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F
Point d'éclair (°C)
85 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves