Principaux documents
506559
Supelco
625 Semivolatile Calibration Mix
1000 μg/mL each component in methylene chloride: benzene (3:1), analytical standard
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Agence
EPA 625
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
1000 μg/mL each component in methylene chloride: benzene (3:1)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analyte
Description
    Acenaphthene
    Acenaphthylene
    Anthracene
    Azobenzene
    Benz[a]anthracene
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[k]fluoranthene
    Benzo[ghi]perylene
    Benzo[a]pyrene
    Benzyl butyl phthalate
    Bis(2-chloroethoxy)methane
    Bis(2-chloroethyl) ether
    Bis(2-ethylhexyl) phthalate
    4-Bromodiphenyl ether
    Carbazole
    4-Chlorodiphenyl ether
    Bis-(2-chloroisopropyl) ether
    4-Chloro-3-methylphenol
    2-Chloronaphthalene
    2-Chlorophenol
    Chrysene
    Dibenz[a,h]anthracene
    Dibutyl phthalate
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    2,4-Dichlorophenol
    Diethyl phthalate
    2,4-Dimethylphenol
    Dimethyl phthalate
    2,4-Dinitrophenol
    2,4-Dinitrotoluene
    2,6-Dinitrotoluene
    Di-n-octyl phthalate
    Fluoranthene
    Fluorene
    Hexachlorobenzene
    Hexachloro-1,3-butadiene
    Hexachlorocyclopentadiene
    Hexachloroethane
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene
    Isophorone
    2-Methyl-4,6-dinitrophenol
    Naphthalene
    Nitrobenzene
    2-Nitrophenol
    4-Nitrophenol
    N-Nitrosodimethylamine
    N-Nitrosodi-n-propylamine
    Pentachlorophenol
    Phenanthrene
    Phenol
    Pyrene
    1,2,4-Trichlorobenzene
    2,4,6-Trichlorophenol
    Afficher tout (55)
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Blood, Central nervous system, Respiratory system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)