48270-U
Mélange de diagnostic pour systèmes HPLC isocratiques
certified reference material, in methanol: water (3:2) (varied conc.)
54,10 €
About This Item
54,10 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 6 × 1 mL
Concentration
in methanol: water (3:2) (varied conc.)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Compatibilité
for use with HPLC System Diagnostics
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Six ampoules de 1mL de composés test dans méthanol:eau, 60:40.
Application
Autres remarques
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
50.0 °F
Point d'éclair (°C)
9.99 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)