The molecular formula for this product is C12H9ClN2O3.
36792
Aclonifen
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-Chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline
59,80 €
About This Item
59,80 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Nc1c(Cl)c(Oc2ccccc2)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9ClN2O3/c13-11-10(18-8-4-2-1-3-5-8)7-6-9(12(11)14)15(16)17/h1-7H,14H2
Clé InChI
DDBMQDADIHOWIC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
-
What is the molecular formula for the smaller molecules of Product 36792?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the molecular formula for smaller molecules?
1 answer-
The molecular formula for this product is C12H9ClN2O3.